Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildkontrolpaller
Artikelnummer. 11939385
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Farve:
Sort
Højde (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderer:
3 tromler
4 tromler i rækkefølge
4-Trommeplads
To trommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11939385
Brand: Justrite™ 28635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Two and four drum square pallets include wide forklift pockets.
Fremstillet af op til 100 % genanvendt polyethylen
  • Beskyt mod grundvandsforurening ved brug af postindustrielt materiale
  • Robuste paller modstår de hårdeste miljøer for overlegen spildkontrol
  • Holdbar, UV-beskyttet polyethylen er næsten uigennemtrængelig for kemiske angreb fra farlige syrer, ætsende stoffer og opløsningsmidler
  • Sømløs konstruktion eliminerer —lækager, selvom en 55-gallon (208L) tromle fejler og tømmes helt
  • Overdimensionerede lækagetætte sumpe opfylder eller overgår reglerne
  • Robust, aftagelig 2,5 tommer. (64 mm) tykke riste giver overlegen modstand mod revner; selvplacerende
  • Sorte paller konstrueret af 100% genbrugsindhold; mørk farve camouflerer snavs og holder arbejdspladser rene
  • Gule paller ideelle til høj synlighed eller væskeadskillelse; virgin poly sumpe med 100 % genbrugsriste (i alt 35 % genbrugsindhold)
  • Firkantet palle kan udstyres med en valgfri rampe
  • Miljøvenlig: Varen indeholder miljømæssige egenskaber eller funktioner (f.eks. vandbesparende, blyfri osv.) som beskrevet i punktdetaljen
  • Genbrug: Varen indeholder genbrugsindhold som beskrevet i varedetaljerne
Overholdelse
Opfyld eller overgå EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Tekniske data
Certificeringer/compliance SPCC, EPA, NFPA , U (NFPA ), opfylder brandreglerne
Farve Sort
Kapacitet (engelsk) 73 gal.
Kapacitet (metrisk) 276 l
Materiale Polyethylen
Type Ecopolyblend Spild Kontrol Palle
Til brug med (applikation) Hold arbejdere sikre mod utilsigtet udskridning indendørs og undgå dyre omkostninger til oprydning af hazmat, beskyt mod grundvandsforurening
Til brug med (udstyr) Trommer
Holder 4 trommer
Inkluderer 4-Trommeplads
Bæreevne (engelsk) 5000 lb.
Bæreevne (metrisk) 2268 kg
Modstandsdygtig Kemi
Bredde (engelsk) 49 tommer.
Bredde (metrisk) 124.5 cm
Højde (engelsk) 10,25 tommer.
Højde (metrisk) 26 cm
Dybde (engelsk) 49 tommer.
Dybde (metrisk) 124.5 cm