Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildkontrolpaller
Artikelnummer. 11919385
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
28,4 l
250 l
276 l
Farve:
Sort
Højde (metrisk):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Inkluderer:
3 trommer
4 Tromme In-Line
4-Trommeplads
To trommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Højde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11919385 250 l Sort 45,7 cm To trommer Hver
11929385 28,4 l Sort 29,5 cm 3 trommer Hver
11949385 28,4 l Sort 22,9 cm 4 Tromme In-Line Hver
11939385 276 l Sort 26 cm 4-Trommeplads Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11919385 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 28623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2258.87 DKK
    1967.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 290.97 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
To- og fire-tromle-firkantede paller har brede gaffeltrucklommer.
Fremstillet af op til 100 % genanvendt polyethylen
  • Beskyt mod grundvandsforurening ved brug af postindustrielt materiale
  • Robuste paller modstår de hårdeste miljøer for overlegen spildkontrol
  • Holdbar, UV-beskyttet polyethylen er næsten uigennemtrængelig for kemiske angreb fra farlige syrer, ætsende stoffer og opløsningsmidler
  • Sømløs konstruktion eliminerer —lækager, selvom en 55-gallon (208L) tromle fejler og tømmes helt
  • Overdimensionerede lækagetætte sumpe opfylder eller overgår reglerne
  • Robust, aftagelig 2,5 tommer. (64 mm) tykke riste giver overlegen modstand mod revner; selvplacerende
  • Sorte paller konstrueret af 100% genbrugsindhold; mørk farve camouflerer snavs og holder arbejdspladser rene
  • Gule paller ideelle til høj synlighed eller væskeadskillelse; virgin poly sumpe med 100 % genbrugsriste (i alt 35 % genbrugsindhold)
  • Firkantet palle kan udstyres med en valgfri rampe
  • Miljøvenlig: Varen indeholder miljømæssige egenskaber eller funktioner (f.eks. vandbesparende, blyfri osv.) som beskrevet i punktdetaljen
  • Genbrug: Varen indeholder genbrugsindhold som beskrevet i varedetaljerne
Overholdelse
Opfyld eller overgå EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Tekniske data
Certificeringer/compliance SPCC, EPA, NFPA , U (NFPA ), opfylder brandreglerne
Farve Sort
Kapacitet (engelsk) 66 gal.
Kapacitet (metrisk) 250 l
Materiale Polyethylen
Type Ecopolyblend Spild Kontrol Palle
Til brug med (applikation) Hold arbejdere sikre mod utilsigtet udskridning indendørs og undgå dyre omkostninger til oprydning af hazmat, beskyt mod grundvandsforurening
Til brug med (udstyr) Trommer
Holder 2 trommer
Inkluderer To trommer
Bæreevne (engelsk) 2500 lb.
Bæreevne (metrisk) 1134 kg
Modstandsdygtig Kemi
Bredde (engelsk) 49 tommer.
Bredde (metrisk) 124.5 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45,7 cm
Dybde (engelsk) 25 tommer
Dybde (metrisk) 63.5 cm