Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildkontroltragt
Artikelnummer. p-4367685
Diameter (metrisk):
48.3 cm
53.3 cm
Type:
Cover Funnel
Spildkontroltragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12991415
Brand: Justrite™ 28682
Til ikke-brændbare væsker
Spill-control Funnel
  • Scalloped, sloping design to minimize spills
  • Made from 100% recycled polyethylene
  • Color: black
  • Sump: 2.5 gal.
  • D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
Cover for Spill-control Funnel
  • Fits funnel 28680 only
  • 100% recycled content
  • Color: black
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA
Farve Black
Kapacitet (engelsk) 2.5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Materiale Polyethylene
Type Cover Funnel
Til brug med (applikation) Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers
Holder 55 gal. drums
Højde (engelsk) 3.25 in.
Højde (metrisk) 8.3 cm
Diameter (engelsk) 19 in.
Diameter (metrisk) 48.3 cm