Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildkontroltragt
Diameter (metrisk):
48.3 cm
53.3 cm
Type:
Cover Funnel
Spildkontroltragt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spill-control Funnel
- Scalloped, sloping design to minimize spills
- Made from 100% recycled polyethylene
- Color: black
- Sump: 2.5 gal.
- D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
- Fits funnel 28680 only
- 100% recycled content
- Color: black
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA |
| Farve | Black |
| Kapacitet (engelsk) | 2.5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Type | Cover Funnel |
| Til brug med (applikation) | Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers |
| Holder | 55 gal. drums |
| Højde (engelsk) | 3.25 in. |
| Højde (metrisk) | 8.3 cm |
| Vis mere |