Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildkontroltragt
Artikelnummer. 12971415
Skift visning
Diameter (metrisk):
48,3 cm
53,3 cm
Type:
Dæktragt
Spildkontroltragt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Type Pakningsstørrelse
12971415 53,3 cm Spildkontroltragt Hver
12991415 48,3 cm Dæktragt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12971415 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 28680
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Til ikke-brændbare væsker
Spildkontroltragt
  • Skråformet, skrånende design for at minimere spild
  • Fremstillet af 100% genanvendt polyethylen
  • Farve: sort
  • Sump: 2,5 gal.
  • Dx W: 53,34x 8,25 cm (21x 3,25 tommer)
Dæksel til spildkontroltragt
  • Passer kun til tragt 28680
  • 100% genbrugsindhold
  • Farve: sort
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA
Farve Sort
Kapacitet (engelsk) 2,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Materiale Polyethylen
Type Spildkontroltragt
Til brug med (applikation) Passiv dræning af malingsdåser, filtre, spande og andre beholdere
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (metrisk) 8.3 cm
Diameter (engelsk) 21 tommer
Diameter (metrisk) 53,3 cm