Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line paller
Dybde (engelsk):
45 in.
55 tommer.
Holder:
2 Drums
4 trommer
Bæreevne (engelsk):
2500 lb.
5000 lb.
Vægt (engelsk):
68 lb.
89 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
- Grates remove for easy sump cleaning
- Made of 100% recycled polyethylene
- Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Overholdelse
Opfylder eller overstiger EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
| Farve | Black |
| Kapacitet (engelsk) | 65 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 254 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Type | Containment Platform |
| Til brug med (applikation) | Pumping operations or waste collection activities |
| Holder | 2 Drums |
| Bæreevne (engelsk) | 2500 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 1134 kg |
| Vis mere |