Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line paller
Beskrivelse
- Kompatibel, stor sump og stort fodaftryk accepterer tromler, spande og mere
- Ristene fjernes for nem rengøring af sumpen
- Fremstillet af 100% genanvendt polyethylen
- Super lav 9 tommer. (22,9 cm) behagelig ergonomisk arbejdshøjde
Overholdelse
Opfylder eller overstiger EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SPCC, EPA, NFPA , OSHA |
| Farve | Sort |
| Kapacitet (engelsk) | 79 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 299 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Indeslutningsplatform |
| Til brug med (applikation) | Pumpeoperationer eller affaldsindsamlingsaktiviteter |
| Holder | 4 trommer |
| Bæreevne (engelsk) | 5000 pund |
| Bæreevne (metrisk) | 2268 kg |
| Vis mere |