Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Low Line paller
Artikelnummer. 11989395
Dybde (engelsk):
45 tommer
55 tommer.
Holder:
2 trommer
4 trommer
Bæreevne (engelsk):
2500 pund
5000 pund
Vægt (engelsk):
68 pund
89 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11989395
Brand: Justrite™ 28672
Til pumpeoperationer eller affaldsindsamlingsaktiviteter
  • Compliant, large sump and big footprint accepts drums, pails and more
  • Grates remove for easy sump cleaning
  • Made of 100% recycled polyethylene
  • Super low 9 in. (22.9cm) comfortable ergonomic working height
Overholdelse
Opfylder eller overstiger EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Tekniske data
Certificeringer/compliance SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Farve Black
Kapacitet (engelsk) 65 gal.
Kapacitet (metrisk) 254 L
Materiale Polyethylene
Type Containment Platform
Til brug med (applikation) Pumping operations or waste collection activities
Holder 2 trommer
Bæreevne (engelsk) 2500 pund
Bæreevne (metrisk) 1134 kg
Bredde (engelsk) 55 in.
Bredde (metrisk) 139.7 cm
Højde (engelsk) 9 in.
Højde (metrisk) 22.9 cm
Dybde (engelsk) 45 tommer
Dybde (metrisk) 114.3 cm
Vægt (engelsk) 68 pund
Vægt (metrisk) 31 kg