Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ IBC Pallet
Artikelnummer. 11939395
Kapacitet (engelsk):
372 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11939395
Brand: Justrite™ 28674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eco-friendly protection against IBC spills; ideal for indoor use
Corrosion and chemical-resistant, reliable spill protection for IBC's.
  • Large 372-gal. (1408L) leak tight sump protects against high volume spills
  • Forklift access front or back make it simple to reposition empty pallet
  • Sturdy internal pillar supports remove for easy sump cleaning
  • Polyethylene construction with 40% recycled content — good for the environment and helps meet green initiatives
  • Dirt hiding black body keeps indoor facilities looking clean
  • Made of 40% recycled material
Overholdelse
Meets EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC); NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Tekniske data
Certificeringer/compliance SPCC, EPA, NFPA , OSHA
Kapacitet (engelsk) 372 gal.
Kapacitet (metrisk) 1408 L
Materiale Polyethylen
Type Intermediate Bulk Container Spild Unit
Til brug med (applikation) Protection against IBC spills, indoor use
Til brug med (udstyr) IBCs
Bæreevne (engelsk) 9000 lb.
Bæreevne (metrisk) 4082 kg
Modstandsdygtig Corrosion, Chemical
Bredde (engelsk) 55 tommer.
Bredde (metrisk) 139.7 cm
Højde (engelsk) 37.5 in.
Højde (metrisk) 95.2 cm
Dybde (engelsk) 55 tommer.
Dybde (metrisk) 139.7 cm
Vægt (engelsk) 357 lb.
Vægt (metrisk) 161.9 kg