Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ IBC udendørs skur
Artikelnummer. 11949395
Kapacitet (engelsk):
372 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11949395
Brand: Justrite™ 28677
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pålidelig og sikker udendørs opbevaring
Robust, vejrbestandigt design er lavet af miljøvenlig, 40 % genanvendt polyethylen.
  • Passer til populære 275 eller 330 gal. (1041 eller 1249L) IBC'er
  • Til mellemliggende bulkcontainere op til D x B x H: 48 x 48 x 53 tommer. (122 x 122 x 134,6 cm). Stor 372 gal. (1408L) sump overstiger reglerne og beskytter mod store mængder spild
  • Robuste søjlestøtter accepterer høje 9000 lb. (4082 kg) ensartet fordelt belastning og er aftagelige til sumprensning
  • Låsbare rulledøre giver dobbelt adgang med en praktisk rækkeviddestang, der bekvemt opbevares på sidevæggen
  • To-vejs gaffeltrucklommer gør det nemt at flytte et tomt skur
  • Lille fodaftryk giver mulighed for ergonomisk arbejdshøjde
  • Accepterer valgfri hængelås for at forhindre uautoriseret adgang og brug
  • Fremstillet af 40% genbrugsmateriale
Ordreinfo
Skibe samlet.
Overholdelse
Opfylder EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 den ensartede brandkode 60.3.2.10; International brandkode 2704.2.3; Spildforebyggelse, kontrol og modforanstaltninger (SPCC) kompatibel; NFPA 30 9.13.1 og OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Tekniske data
Certificeringer/compliance EPA, 40 CFR 264.175, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Kapacitet (engelsk) 372 gal.
Kapacitet (metrisk) 1638.6 L
Materiale Træ
Type Intermediate Bulk Container Spild Unit
Inkluderer Palle
Bæreevne (engelsk) 9000 lb.
Bæreevne (metrisk) 4082 kg
Bredde (engelsk) 60,7 tommer.
Bredde (metrisk) 154.1 cm
Højde (engelsk) 60 tommer.
Højde (metrisk) 152.4 cm
Dybde (engelsk) 68,5 tommer.
Dybde (metrisk) 173.9 cm
Diameter (engelsk) 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) 32 cm
Vægt (engelsk) 621 lb.
Vægt (metrisk) 281.6 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado