Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyblend Trommeskivetilbehør: Trommeramper
Materiale:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Trommerampe |
| Til brug med (udstyr) | 2 til 4 tromler EcoPolyBlend™ Trommeskur™ |
| Bæreevne (engelsk) | 1000 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 454 kg |
| Bredde (engelsk) | 48 tommer |
| Bredde (metrisk) | 121.92 cm |
| Højde (engelsk) | 11,25'' |
| Højde (metrisk) | 28.57 cm |
| Vis mere |