Få mere at vide
Justrite™ Tromlesikkerhedstragte
Artikelnummer. p-129527
Inkluderer:
32 tommer Flammesikring, selvlukkende låg
6 tommer flammedæmper, selvlukkende låg
Kapacitet (metrisk):
9,8 l
32 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tromlet affald skal altid mærkes og opbevares korrekt. Adskil altid uforeneligt affald for at undgå kemiske reaktioner eller eksplosioner.
Artikelnummer. 12716055
Brand: Justrite™ 08205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tromlet affald skal altid mærkes og opbevares korrekt. Adskil altid uforeneligt affald for at undgå kemiske reaktioner eller eksplosioner.
Undgå farligt spild ved overførsel af brændbare væsker
  • Store tragte har en 10,75 in. diameter (27 cm) mund og 2,6 gal. (9,8L) kapacitet
  • Passer 2 tommer. (5 cm) spuns på 30 og 55 gal. (114 og 208L) tromler
  • Fås med flammefanger af messing, som absorberer og afleder varme og forhindrer eksterne antændelseskilder i at nå tromlens indhold
  • Galvaniseret stål med holdbar epoxy pulverlakering
  • Hængslet, forblivende åbent låg inkluderer et smeltbart led, der smelter ved 74 °C (165 F) °og lukker låget for at slukke brand
  • Tragterne kan rumme hængelås (ikke inkluderet)
Certificeringer
FM godkendt.
Overholdelse
Opfyld EPA- og OSHA-kravene.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, EPA og OSHA
Produkttype Trommetragt
Oversigt Hold åbent
Kapacitet (metrisk) 32 l
Til brug med (udstyr) Til brandfarlige væsker
Materiale Stål (galvaniseret)
Inkluderer 32 tommer Flammesikring, selvlukkende låg