Få mere at vide
Justrite™ Tromlesikkerhedstragte
Description
- Store tragte har en 10,75 in. diameter (27 cm) mund og 2,6 gal. (9,8L) kapacitet
- Passer 2 tommer. (5 cm) spuns på 30 og 55 gal. (114 og 208L) tromler
- Fås med flammefanger af messing, som absorberer og afleder varme og forhindrer eksterne antændelseskilder i at nå tromlens indhold
- Galvaniseret stål med holdbar epoxy pulverlakering
- Hængslet, forblivende åbent låg inkluderer et smeltbart led, der smelter ved 74 °C (165 F) °og lukker låget for at slukke brand
- Tragterne kan rumme hængelås (ikke inkluderet)
Certifications
FM godkendt.
Compliance
Opfyld EPA- og OSHA-kravene.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FM, EPA og OSHA |
| Produkttype | Trommetragt |
| Oversigt | Hold åbent |
| Kapacitet (metrisk) | 9,8 l |
| Til brug med (udstyr) | Til 2 tommer. Drum Bung, brandfarlige væsker |
| Materiale | Stål (galvaniseret) |
| Inkluderer | 6 tommer flammedæmper, selvlukkende låg |