Få mere at vide
Justrite™ Tromlesikkerhedstragte
Artikelnummer. 12716055
Skift visning
Inkluderer:
32 tommer Flammesikring, selvlukkende låg
6 tommer flammedæmper, selvlukkende låg
Kapacitet (metrisk):
9,8 l
32 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12716055 32 tommer Flammesikring, selvlukkende låg 32 l Hver
15257874 6 tommer flammedæmper, selvlukkende låg 9,8 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tromlet affald skal altid mærkes og opbevares korrekt. Adskil altid uforeneligt affald for at undgå kemiske reaktioner eller eksplosioner.
Artikelnummer. 12716055 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5255.78 DKK
    3434.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1821.54 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tromlet affald skal altid mærkes og opbevares korrekt. Adskil altid uforeneligt affald for at undgå kemiske reaktioner eller eksplosioner.
Undgå farligt spild ved overførsel af brændbare væsker
  • Store tragte har en 10,75 in. diameter (27 cm) mund og 2,6 gal. (9,8L) kapacitet
  • Passer 2 tommer. (5 cm) spuns på 30 og 55 gal. (114 og 208L) tromler
  • Fås med flammefanger af messing, som absorberer og afleder varme og forhindrer eksterne antændelseskilder i at nå tromlens indhold
  • Galvaniseret stål med holdbar epoxy pulverlakering
  • Hængslet, forblivende åbent låg inkluderer et smeltbart led, der smelter ved 74 °C (165 F) °og lukker låget for at slukke brand
  • Tragterne kan rumme hængelås (ikke inkluderet)
Zertifizierungen
FM godkendt.
Compliance
Opfyld EPA- og OSHA-kravene.
Spezifikation
Certificeringer/compliance FM, EPA og OSHA
Produkttype Trommetragt
Oversigt Hold åbent
Kapacitet (metrisk) 32 l
Til brug med (udstyr) Til brandfarlige væsker
Materiale Stål (galvaniseret)
Inkluderer 32 tommer Flammesikring, selvlukkende låg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.