Få mere at vide
Justrite™ Tromlehaner, forlænger og ventil
Artikelnummer. 11968039
Skift visning
Produkttype:
Fleksibel slangeforlænger
Justerbar tromlehane
Stiv tromlehane
Tromle portventil
Materiale:
Messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale Pakningsstørrelse
11968039 Fleksibel slangeforlænger Rustfrit stål Hver
11958039 Fleksibel slangeforlænger Messing Hver
11923599 Tromle portventil Messing Hver
11963549 Justerbar tromlehane Messing Hver
11954318 Stiv tromlehane Messing Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11968039 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.05 DKK
    405.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.83 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Selvlukkende sikkerhedstromlehaner
  • Selvlukkende sikkerhedshaner i messing har en PTFE-fluorcarbon-harpiksforsegling, flammedæmper og standard 0,75 tommer. NPT tråd
  • Messing vandhaner skrue ind i tromlen; justerbar model justeres til nedadgående position
  • Fleksible vandhaneudvidelser giver nøjagtighed, forhindrer spild; tilgængelig i 8 tommer lang (20,3 cm) messing og 6 tommer lang (15,2 cm) rustfrit stål
  • Tromleventil af messing passer til 2 tommer. (5,1 cm) NPT åbninger og har bred mund til nem dispensering af tyktflydende væsker fra tromler i vandret position
Certificeringer
Vandhaner og ventil er FM godkendt.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM
Produkttype Fleksibel slangeforlænger
Til brug med (applikation) Giv ekstra nøjagtighed og forhindre spild
Til brug med (udstyr) 08916 Vandhane
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 15.2 cm