Få mere at vide
Justrite™ Tromlehaner, forlænger og ventil
Produkttype:
Fleksibel slangeforlænger
Justerbar tromlehane
Stiv tromlehane
Tromle portventil
Materiale:
Messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Selvlukkende sikkerhedshaner i messing har en PTFE-fluorcarbon-harpiksforsegling, flammedæmper og standard 0,75 tommer. NPT tråd
- Messing vandhaner skrue ind i tromlen; justerbar model justeres til nedadgående position
- Fleksible vandhaneudvidelser giver nøjagtighed, forhindrer spild; tilgængelig i 8 tommer lang (20,3 cm) messing og 6 tommer lang (15,2 cm) rustfrit stål
- Tromleventil af messing passer til 2 tommer. (5,1 cm) NPT åbninger og har bred mund til nem dispensering af tyktflydende væsker fra tromler i vandret position
Certificeringer
Vandhaner og ventil er FM godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM |
| Produkttype | Tromle portventil |
| Til brug med (applikation) | Nem dispensering af tyktflydende væsker fra tromler i vandret position |
| Materiale | Messing |