Få mere at vide
Justrite™ Trommebungnøgle
Artikelnummer. 11963924
Skift visning
Materiale:
Messinglegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11963924 Messinglegering Hver
1 options
Artikelnummer. 11963924 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.51 DKK
    371.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.64 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Åbner tromme-bung-dåser
  • Passer til mange 2 eller 0,75 tommer bung-typer, der ofte bruges på trommer
  • Fremstillet af messinglegering
  • Gnistfri og korrosivresistent
  • Håndbeskyttende designhåndtag
Tekniske data
Produkttype Trommebungnøgle
Oversigt Håndbeskyttende håndtag
Til brug med (udstyr) Enhver af syv skiftende 2 eller 0,75 tommer Stilarter, der almindeligvis bruges på åbne tromme-bung-dåser
Materiale Messinglegering
Højde (engelsk) 10''
Højde (metrisk) 25.4 cm