Få mere at vide
Justrite™ Drain Cans
Artikelnummer. 12982470
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
5 gal.
Højde (engelsk):
16,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
12982470 5 gal. 16,75 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 12982470 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 10905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For easy collection of solvents
  • Safely collect used solvents from parts-washing equipment
  • Removable, wide-mouth funnel of plated steel catches drainage without mess or spills
  • Built-in flame arrester keeps fire from contents
  • Attached handle allows for easy transport
  • 0.75 in. (1.9cm) threaded plug allows safe disposal of waste liquids from can into a permanent receptacle
  • Optional drain can cover helps to keep out dirt (Sold separately, see 19-018-411)
Certificeringer
FM approved.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance FM
Diameter (metrisk) Udvendig 29.5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 11.6 in.
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Farve Red
Højde (metrisk) 42.5 cm
Mængde 1 Ea.
Inkluderer Wide-mouth funnel, flame arrester, attached handle
Til brug med (applikation) Easy collection of solvents
Højde (engelsk) 16,75 tommer
Materiale Galvanized Steel
Produkttype Drain Can