Få mere at vide
Justrite™ Udlevering af sikkerhedsdåser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4367688
Produkttype:
Type I Hyldesikringsdåse
Type I vippesikkerhedsdåse
Højde (engelsk):
15,8 tommer
16,8''
Højde (metrisk):
403 mm
429 mm
Inkluderer:
Tryk på 08540
Tryk på 08902 og stå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12981385
Brand: Justrite™ 7150140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pålidelige dispenseringsfunktioner til en økonomisk pris
Til sikker dispensering af farlige væsker i reagensglas, små kolber og bægre
  • Vakuumaflastningsventil i låget til jævn væskestrøm og selvlukkende vandhaner til problemfri dispensering
  • Påfyldningstude har selvlukkende, trykaflastende hætter og flammedæmpere i rustfrit stål
  • Kapacitet: 19L (5 gal)
  • Farve: Rød
  • Mindre 19-413-847 vandhane giver lettere dispensering i laboratoriemiljøer; nr. 08902 vandhane bedre egnet til tung, industriel brug
Hylde dåser
  • Vandhanen monteret to tommer over bunden for at eliminere løft af dåserne under dispensering
  • Vippedåser
    • Vandhane på toppen med en robust metal vugge til dåsen; vuggebasen måler 35,1x 35,6 cm (13,81x 14 tommer)
    Certificeringer
    FM
    Overholdelse
    CARB, NFPA , OSHA
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance FM, CARB, NFPA , OSHA
    Produkttype Type I Hyldesikringsdåse
    Lukketype Selvlukkende trykaflastningshætte
    Kapacitet (engelsk) 5 gal.
    Kapacitet (metrisk) 19 L
    Farve Rød
    Til brug med (applikation) Til laboratorier
    Materiale Stål
    Inkluderer Tryk på 08540
    Højde (engelsk) 16,8''
    Højde (metrisk) 429 mm
    Diameter (engelsk) Indre 11,75 tommer.
    Diameter (engelsk) Åbning 1,58 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 298 mm
    Diameter (metrisk) åbning 4 cm