Få mere at vide
Justrite™ Udlevering af sikkerhedsdåser
Artikelnummer. 12981385
Skift visning
Produkttype:
Type I Hyldesikringsdåse
Type I vippesikringsdåse
Højde (engelsk):
15,8 tommer
16,8''
Højde (metrisk):
403 mm
429 mm
Inkluderer:
Tap 08902 og Stand
Tryk på 08540
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Højde (engelsk) Højde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12981385 Type I Hyldesikringsdåse 16,8'' 429 mm Tryk på 08540 Hver
12911395 Type I vippesikringsdåse 15,8 tommer 403 mm Tap 08902 og Stand Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12981385 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 7150140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2298.00 DKK
    1731.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 566.29 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Pålidelige dispenseringsfunktioner til en økonomisk pris
Til sikker dispensering af farlige væsker i reagensglas, små kolber og bægre
  • Vakuumaflastningsventil i låget til jævn væskestrøm og selvlukkende vandhaner til problemfri dispensering
  • Påfyldningstude har selvlukkende, trykaflastende hætter og flammedæmpere i rustfrit stål
  • Kapacitet: 19L (5 gal)
  • Farve: Rød
  • Mindre 19-413-847 vandhane giver lettere dispensering i laboratoriemiljøer; nr. 08902 vandhane bedre egnet til tung, industriel brug
Hylde dåser
  • Vandhanen monteret to tommer over bunden for at eliminere løft af dåserne under dispensering
  • Vippedåser
    • Vandhane på toppen med en robust metal vugge til dåsen; vuggebasen måler 35,1x 35,6 cm (13,81x 14 tommer)
    Certificeringer
    FM
    Overholdelse
    CARB, NFPA , OSHA
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance FM, CARB, NFPA , OSHA
    Produkttype Type I Hyldesikringsdåse
    Lukketype Selvlukkende trykaflastningshætte
    Kapacitet (engelsk) 5 gal.
    Kapacitet (metrisk) 19 L
    Farve Rød
    Til brug med (applikation) Til laboratorier
    Materiale Stål
    Inkluderer Tryk på 08540
    Højde (engelsk) 16,8''
    Højde (metrisk) 429 mm
    Diameter (engelsk) Indre 11,75 tommer.
    Diameter (engelsk) Åbning 1,58 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 298 mm
    Diameter (metrisk) åbning 4 cm