Få mere at vide
Justrite™ Udlevering af sikkerhedsdåser
Produkttype:
Type I Hyldesikringsdåse
Type I vippesikkerhedsdåse
Højde (engelsk):
15,8 tommer
16,8''
Højde (metrisk):
403 mm
429 mm
Inkluderer:
Tryk på 08540
Tryk på 08902 og stå
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For safely dispensing hazardous liquids into test tubes, small flasks and beakers
- Vacuum-relief valve within the lid for smooth liquid flow and self-closing faucets for trouble-free dispensing
- Fill spouts have self-close, pressure-relief caps and stainless steel flame arresters
- Capacity: 19L (5 gal)
- Color: Red
- Smaller 19-413-847 faucet offers easier dispensing in lab environments; No. 08902 faucet better suited for heavy, industrial use
Shelf Cans
- Faucet mounted two inches above the bottom to eliminate lifting the cans during dispensing
Tilt Cans
- Faucet on top with a sturdy metal cradle for the can; cradle base measures 35.1 x 35.6cm (13.81 x 14 in.)
Certificeringer
FM
Overholdelse
CARB, NFPA , OSHA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, CARB, NFPA, OSHA |
| Produkttype | Type I vippesikkerhedsdåse |
| Lukketype | Self Closing Pressure Relief Cap |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Farve | Red |
| Til brug med (applikation) | For Laboratories |
| Materiale | Steel |
| Inkluderer | Tryk på 08902 og stå |
| Højde (engelsk) | 15,8 tommer |
| Vis mere |