Få mere at vide
Justrite™ Præfabrikerede Quick-Disconnect sikkerhedsaffaldsbeholdere
Beschreibung
Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Polyethylen dåse med quick-disconnect system tillader“ håndfri” ophobning af flydende affald for maksimal beskyttelse mod kemikalier. Velegnet til pumpe-fed eller gravity flow HPLC affaldsmetoder.
- Tillader fri strøm af væske fra ekstern kilde ind i FM-godkendt polyethylen-affaldsbeholder
- To fittings rummer rør med en diameter på 0,25 til 0,375 tommer (0,6 til 1,0 cm)
- Indbygget trykaflastning forhindrer for højt tryk i ekstreme temperaturer
- Gennemskinnelig hvid farve gør registrering af væskeniveau let
- Fås med rustfrit stålfitting med PTFE O-ringe eller økonomisk polypropylenfitting med EPDM O-ringe
Bestellinformation
- Slange følger ikke med beholdere. Kontakt din Fisher Safety-kunderepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille en erstatningsfitting i rustfrit stål (kat. nr. 19-160-367), et erstatningsfilter til fittings i rustfrit stål (19-052-373) eller et udskiftningsfilter til polypropylenfittings (19-3720).
- Valgfri to-trins koalescerings-/kulfiltre klikker ind i hurtig-frakoblingsfittingen for at minimere lugt ved at opfange 99 % af flydende partikler i gasformige dampe; fås separat (19-052-373 for fittings i rustfrit stål og 19-052-371 for polypropylenfittings).
Zertifizierungen
FM godkendt.
Compliance
Opfylder OSHA og EPA krav.
†Oval dåse.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Certificeringer/compliance | FM, OSHA, EPA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30,5 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 12 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 2 gal. |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 37,5 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (engelsk) Åbning | 3,65 tommer. |
| Diameter (metrisk) åbning | 9.3 cm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.