Få mere at vide
Justrite™ Præfabrikerede Quick-Disconnect sikkerhedsaffaldsbeholdere
Artikelnummer. 10475452
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Udvendig:
19,7 cm
30,5 cm
Højde (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderer:
Beslag i rustfrit stål
Polypropylen fittings
SS/PP-fittings
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10475452 1 gal. 19,7 cm 32,4 cm Polypropylen fittings Hver
10201582 5 gal. 30,5 cm 50,8 cm Polypropylen fittings Hver
10680643 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm Polypropylen fittings Hver
10487752 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm Beslag i rustfrit stål Hver
10426352 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm SS/PP-fittings Hver
10142332 5 gal. 30,5 cm 50,8 cm SS/PP-fittings Hver
10363412 5 gal. 30,5 cm 37,5 cm Beslag i rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10475452 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 12160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2677.50 DKK
    2221.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 456.40 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Polyethylen dåse med quick-disconnect system tillader“ håndfri” ophobning af flydende affald for maksimal beskyttelse mod kemikalier. Velegnet til pumpe-fed eller gravity flow HPLC affaldsmetoder.
  • Tillader fri strøm af væske fra ekstern kilde ind i FM-godkendt polyethylen-affaldsbeholder
  • To fittings rummer rør med en diameter på 0,25 til 0,375 tommer (0,6 til 1,0 cm)
  • Indbygget trykaflastning forhindrer for højt tryk i ekstreme temperaturer
  • Gennemskinnelig hvid farve gør registrering af væskeniveau let
  • Fås med rustfrit stålfitting med PTFE O-ringe eller økonomisk polypropylenfitting med EPDM O-ringe
Ordreinfo
  • Slange følger ikke med beholdere. Kontakt din Fisher Safety-kunderepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille en erstatningsfitting i rustfrit stål (kat. nr. 19-160-367), et erstatningsfilter til fittings i rustfrit stål (19-052-373) eller et udskiftningsfilter til polypropylenfittings (19-3720).
  • Valgfri to-trins koalescerings-/kulfiltre klikker ind i hurtig-frakoblingsfittingen for at minimere lugt ved at opfange 99 % af flydende partikler i gasformige dampe; fås separat (19-052-373 for fittings i rustfrit stål og 19-052-371 for polypropylenfittings).
Certificeringer
FM godkendt.
Overholdelse
Opfylder OSHA og EPA krav.
†Oval dåse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3.8 L
Certificeringer/compliance FM, OSHA, EPA
Diameter (metrisk) Udvendig 19,7 cm
Diameter (engelsk) Ydre 7,75 tommer.
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 32,4 cm
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Diameter (engelsk) Åbning 1,45 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 3.7 cm
Inkluderer Polypropylen fittings
Til brug med (applikation) Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Bredde (engelsk) 5,25 tommer.
Højde (engelsk) 12,75 tommer.
Materiale Polyethylen
Produkttype Sikker bortskaffelse Can