Få mere at vide
Justrite™ Præfabrikerede Quick-Disconnect sikkerhedsaffaldsbeholdere
Artikelnummer. 10363412
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Udvendig:
19,7 cm
30,5 cm
Højde (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderer:
Beslag i rustfrit stål
Polypropylen fittings
Rustfrit stål/polypropylen fittings
SS/PP-fittings
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10363412
Brand: Justrite™ TF12755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Polyethylen dåse med quick-disconnect system tillader“ håndfri” ophobning af flydende affald for maksimal beskyttelse mod kemikalier. Velegnet til pumpe-fed eller gravity flow HPLC affaldsmetoder.
  • Tillader fri strøm af væske fra ekstern kilde ind i FM-godkendt polyethylen-affaldsbeholder
  • To fittings rummer rør med en diameter på 0,25 til 0,375 tommer (0,6 til 1,0 cm)
  • Indbygget trykaflastning forhindrer for højt tryk i ekstreme temperaturer
  • Gennemskinnelig hvid farve gør registrering af væskeniveau let
  • Fås med rustfrit stålfitting med PTFE O-ringe eller økonomisk polypropylenfitting med EPDM O-ringe
Ordreinfo
  • Slange følger ikke med beholdere. Kontakt din Fisher Safety-kunderepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille en erstatningsfitting i rustfrit stål (kat. nr. 19-160-367), et erstatningsfilter til fittings i rustfrit stål (19-052-373) eller et udskiftningsfilter til polypropylenfittings (19-3720).
  • Valgfri to-trins koalescerings-/kulfiltre klikker ind i hurtig-frakoblingsfittingen for at minimere lugt ved at opfange 99 % af flydende partikler i gasformige dampe; fås separat (19-052-373 for fittings i rustfrit stål og 19-052-371 for polypropylenfittings).
Certificeringer
FM godkendt.
Overholdelse
Opfylder OSHA og EPA krav.
†Oval dåse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance FM, OSHA, EPA
Diameter (metrisk) Udvendig 30,5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 37,5 cm
Mængde 1 stk.
Diameter (engelsk) Åbning 3,65 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 9.3 cm
Inkluderer Beslag i rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Højde (engelsk) 14,75''
Materiale Polyethylen
Produkttype Sikker bortskaffelse Can