Få mere at vide
Justrite™ Præfabrikerede Quick-Disconnect sikkerhedsaffaldsbeholdere
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Udvendig:
19,7 cm
30,5 cm
Højde (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderer:
Beslag i rustfrit stål
Polypropylen fittings
Rustfrit stål/polypropylen fittings
SS/PP-fittings
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til kontinuerlig opsamling af HPLC-affaldsflow
Polyethylene can with quick-disconnect system permits “hands-free” liquid waste accumulation for maximum protection against chemicals. Suitable for pump-fed or gravity flow HPLC waste methods.
- Allows free flow of liquid from outside source into FM-approved polyethylene disposal can
- Two fittings accommodate tubing with 0.25 to 0.375 in. diameter (0.6 to 1.0cm)
- Built-in pressure-relief prevents excessive pressure in extreme temperatures
- Translucent white color makes detection of liquid level easy
- Available with stainless-steel fitting with PTFE O-rings or economical polypropylene fitting with EPDM O-rings
Ordreinfo
- Slange følger ikke med beholdere. Kontakt din Fisher Safety-kunderepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille en erstatningsfitting i rustfrit stål (kat. nr. 19-160-367), et erstatningsfilter til fittings i rustfrit stål (19-052-373) eller et udskiftningsfilter til polypropylenfittings (19-3720).
- Valgfri to-trins koalescerings-/kulfiltre klikker ind i hurtig-frakoblingsfittingen for at minimere lugt ved at opfange 99 % af flydende partikler i gasformige dampe; fås separat (19-052-373 for fittings i rustfrit stål og 19-052-371 for polypropylenfittings).
Certificeringer
FM godkendt.
Overholdelse
Opfylder OSHA og EPA krav.
†Oval dåse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Certificeringer/compliance | FM, OSHA, EPA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30,5 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 12 in. |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Farve | White |
| Højde (metrisk) | 50,8 cm |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) åbning | 9.3 cm |
| Inkluderer | SS/PP-fittings |
| Vis mere |