Få mere at vide
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11925446
Bæreevne:
12 gal. (45 L)
17 gal. (64 L)
Højde (engelsk) Udvendig:
18 in.
24 in.
Certificeringer/compliance:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11925446
Brand: Justrite™ 89172221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Piggyback style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certificeringer
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Overholdelse
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dybde (engelsk) Interiør 14.56 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14.56 x 39.5 x 19.5 in.
Dør stil Self-close
Til brug med (applikation) Flammables
Højde (engelsk) Interiør 19.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 60.9 cm
Højde (metrisk) interiør 49.5 cm
Inkluderer ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bæreevne 17 gal. (64 L)
Antal døre 2
Antal hylder 1
Overfladebelægning Epoxy, Thermoplastic
Vægt (engelsk) 151 lb.
Vægt (metrisk) 69 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 in.
Højde (engelsk) Udvendig 24 in.
Materiale Steel (CR)
Produkttype Piggyback Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 43 in.