Få mere at vide
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
Artikelnummer. 11915446
Skift visning
Bæreevne:
12 gal. (45 l)
17 gal. (64 l)
Højde (engelsk) Udvendig:
18 tommer
24 tommer
Certificeringer/compliance:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Højde (engelsk) Udvendig Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
11915446 12 gal. (45 l) 18 tommer FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) Hver
11905446 12 gal. (45 l) 18 tommer FM, NFPA, OSHA Hver
11925446 17 gal. (64 l) 24 tommer FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915446 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 8913222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Piggyback style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certificeringer
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Overholdelse
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dybde (engelsk) Interiør 14.56 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14.56 x 39.5 x 13 in.
Dør stil Manual-close
Til brug med (applikation) Flammables
Højde (engelsk) Interiør 13 in.
Højde (metrisk) Udvendig 45.7 cm
Højde (metrisk) interiør 33 cm
Inkluderer ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bæreevne 12 gal. (45 l)
Antal døre 2
Overfladebelægning Epoxy, Thermoplastic
Vægt (engelsk) 132 lb.
Vægt (metrisk) 60 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 in.
Højde (engelsk) Udvendig 18 tommer
Materiale Steel (CR)
Produkttype Piggyback Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 43 in.