Få mere at vide
Justrite™ Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet
Artikelnummer. 11955446
Skift visning
Vægt (engelsk):
212 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (engelsk) unitSize
11955446 212 pund Hver
1 options
Artikelnummer. 11955446 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 89222221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Justrite Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Slimline style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certificeringer
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Overholdelse
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA, OSHA
Dybde (engelsk) Interiør 14.56 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.72 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14.56 x 20 x 60.5 in.
Dør stil Manual-close
Til brug med (applikation) Flammables
Højde (engelsk) Interiør 60.5 in.
Højde (metrisk) Udvendig 165.1 cm
Højde (metrisk) interiør 153.7 cm
Inkluderer ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bæreevne 22 gal. (83 L)
Antal døre 1
Antal hylder 3
Overfladebelægning Epoxy, Thermoplastic
Vægt (engelsk) 212 pund
Vægt (metrisk) 96 kg
Bredde (engelsk) Interiør 20 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 59.05 cm
Bredde (metrisk) interiør 50.8 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 in.
Højde (engelsk) Udvendig 65 in.
Materiale Steel (CR)
Produkttype Slimline storage cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 23.25 in.