Få mere at vide
Justrite™ Cease-Fire™ Head
Artikelnummer. 11973669
Skift visning
Åbningsstørrelse (engelsk):
7,8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
24 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Åbningsstørrelse (engelsk) Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
11973669 7,8 tommer 24 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11973669 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 26555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Convert standard metal drum into fire-safe waste receptacle
  • Install easily on existing metal drums
  • Aluminum construction is virtually corrosion free for easy clean-up
Certificeringer
FM approved
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, UL
Diameter (metrisk) Udvendig 61 cm
Diameter (engelsk) Ydre 24 tommer
Åbningsstørrelse (engelsk) 7,8 tommer
Åbningsstørrelse (metrisk) 20 cm
Mængde 1 Ea.
Til brug med (applikation) Install easily on existing metal drums
Til brug med (udstyr) Cease-fire container, 55 gal. container size
Materiale Aluminum
Produkttype Cease-Fire Head