Få mere at vide
Justrite™ Cease-Fire™ Waste Receptacle
Artikelnummer. p-36314
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
30 gal.
Højde (engelsk):
21,75 tommer.
29,75 tommer
Vægt (engelsk):
10 pund
28 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11964967
Brand: Justrite™ 26612G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justrites Cease-Fire™ Affaldsbeholderen er specielt udformet til at lede røg og gas fra enhver brand inde i beholderen tilbage til forbrændingsområdet, afbryde lufttilførslen og slukke flammerne på få sekunder.
  • Konturformede hovedfælder opstigende røg og gas; omdirigerer det til forbrændingsområdet, afbryder ilttilførslen og slukker flammer på få sekunder
  • Stor midteråbning med kuppelkant sikrer, at affald falder ned i dåsen
  • Attraktivt børstet aluminiumshoved er korrosionsfrit og nemt at tage af for tømning
  • Grå emaljeret tromle-stil dåse konstrueret af kraftigt stål med rustbestandig belægning
Ordreinfo
Udskiftningshoveder fås separat.
Overholdelse
FM godkendt. UL opført.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 45.4 L
Certificeringer/compliance FM, UL
Diameter (metrisk) Udvendig 38.4 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,12 tommer.
Kapacitet (engelsk) 12 gal.
Farve Grå
Højde (metrisk) 55.2 cm
Åbningsstørrelse (engelsk) 5,25 tommer.
Åbningsstørrelse (metrisk) 13.3 cm
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 10 pund
Vægt (metrisk) 5 kg
Til brug med (applikation) Beskytter mod brande i affaldsbeholdere
Højde (engelsk) 21,75 tommer.
Materiale Stål, Aluminium
Produkttype Cease-Fire Beholder