Få mere at vide
Justrite™ Cease-Fire™ Waste Receptacle
Artikelnummer. 11974967
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
30 gal.
Højde (engelsk):
21,75 tommer.
29,75 tommer
Vægt (engelsk):
10 pund
28 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11974967
Brand: Justrite™ 26630G
Justrites Cease-Fire™ Affaldsbeholderen er specielt udformet til at lede røg og gas fra enhver brand inde i beholderen tilbage til forbrændingsområdet, afbryde lufttilførslen og slukke flammerne på få sekunder.
  • Contoured head traps rising smoke and gas; redirects it to combustion area, cutting off oxygen supply and extinguishing flames in seconds
  • Large center opening with domed rim ensures that waste will fall inside can
  • Attractive brushed aluminum head is corrosion-free and easily removed for emptying
  • Gray enamel drum-style can constructed of heavy-gauge steel with rust-resistant coating
Ordreinfo
Udskiftningshoveder fås separat.
Overholdelse
FM godkendt. UL opført.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 113.5 L
Certificeringer/compliance FM, UL
Diameter (metrisk) Udvendig 50.5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 19.8 in.
Kapacitet (engelsk) 30 gal.
Farve Gray
Højde (metrisk) 75.6 cm
Åbningsstørrelse (engelsk) 7 in.
Åbningsstørrelse (metrisk) 17.8 cm
Mængde 1 Ea.
Vægt (engelsk) 28 pund
Vægt (metrisk) 12.7 kg
Til brug med (applikation) Guards against waste receptacle fires
Højde (engelsk) 29,75 tommer
Materiale Steel, Aluminum
Produkttype Cease-Fire Container