Få mere at vide
Justrite™ Cease-Fire™ Affaldsbeholder
Artikelnummer. 11964967
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
30 gal.
Højde (engelsk):
21,75 tommer.
29,75 tommer
Vægt (engelsk):
10 pund
28 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Højde (engelsk) Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
11964967 12 gal. 21,75 tommer. 10 pund Hver
11974967 30 gal. 29,75 tommer 28 pund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964967 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 26612G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.50 DKK
    1307.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 362.14 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Justrites Cease-Fire™ Affaldsbeholderen er specielt udformet til at lede røg og gas fra enhver brand inde i beholderen tilbage til forbrændingsområdet, afbryde lufttilførslen og slukke flammerne på få sekunder.
  • Konturformede hovedfælder opstigende røg og gas; omdirigerer det til forbrændingsområdet, afbryder ilttilførslen og slukker flammer på få sekunder
  • Stor midteråbning med kuppelkant sikrer, at affald falder ned i dåsen
  • Attraktivt børstet aluminiumshoved er korrosionsfrit og nemt at tage af for tømning
  • Grå emaljeret tromle-stil dåse konstrueret af kraftigt stål med rustbestandig belægning
Ordreinfo
Udskiftningshoveder fås separat.
Overholdelse
FM godkendt. UL opført.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 45.4 L
Certificeringer/compliance FM, UL
Diameter (metrisk) Udvendig 38.4 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,12 tommer.
Kapacitet (engelsk) 12 gal.
Farve Grå
Højde (metrisk) 55.2 cm
Åbningsstørrelse (engelsk) 5,25 tommer.
Åbningsstørrelse (metrisk) 13.3 cm
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 10 pund
Vægt (metrisk) 5 kg
Til brug med (applikation) Beskytter mod brande i affaldsbeholdere
Højde (engelsk) 21,75 tommer.
Materiale Stål, Aluminium
Produkttype Cease-Fire Beholder