Få mere at vide
Justrite™ Trælaminat Ætsende sikkerhedsskab
Artikelnummer. p-26815
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tommer
20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bæreevne:
36 x 2,5 L flasker
49 x 2,5 l flasker
6 x 2,5 L flasker
Antal hylder:
1
2
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11914957
Brand: Justrite™ 24120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Sikker opbevaring af salpetersyre, dichlorsyre, phenoler og andre stærkt ætsende syrer er vigtigt for arbejdere. Justrite Trælaminat sikkerhedsskabe gør det muligt at placere ætsende stoffer ude af skade.
  • Holdbar og meget kemikaliebestandig
  • Lavet af 0,75 in. (1,9 cm) spånplade beklædt indvendigt og udvendigt med et kemikaliebestandigt laminat, —ingen indvendige metaldele, der korroderer
  • Med dobbelte skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24120 : Ideel til nem adgang som bordskab; kan rumme op til seks 2,5L flasker og har ikke-låselige skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24140 : Højdensitets polyethylen top med let hævet, buet læbe, der indeholder spild, gør rengøring nem
  • Mfr. Ingen. 24150 : Velegnet til store opbevaringsopgaver og gulvplacering
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 15,28 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 40.6 cm
Dybde (metrisk) interiør 38.8 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
Dør stil Manuel-luk
Højde (engelsk) Interiør 19,44 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 47 cm
Højde (metrisk) interiør 49.4 cm
Inkluderer Justerbare benniveauer, Haz-Alert™ reflekterende etiketter og dobbelt nøglesæt for sikkerhed og tryghed
Bæreevne 6 x 2,5 L flasker
Antal døre 2
Antal hylder Ingen
Vægt (engelsk) 51 lb.
Vægt (metrisk) 23 kg
Bredde (engelsk) Interiør 22,48 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 61 cm
Bredde (metrisk) interiør 57.1 cm
Farve Kongeblå
Dybde (engelsk) Eksteriør 16 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 18,5 tommer
Materiale Træ
Produkttype Opbevaringsskab til ætsende og syrer
Bredde (engelsk) Udvendig 24 tommer