Få mere at vide
Justrite™ Trælaminat Ætsende sikkerhedsskab
Artikelnummer. 11934957
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tommer
20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bæreevne:
36 x 2,5 L flasker
49 x 2,5 l flasker
6 x 2,5 L flasker
Antal hylder:
1
2
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11934957
Brand: Justrite™ 24150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Sikker opbevaring af salpetersyre, dichlorsyre, phenoler og andre stærkt ætsende syrer er vigtigt for arbejdere. Justrite Trælaminat sikkerhedsskabe gør det muligt at placere ætsende stoffer ude af skade.
  • Durable and highly chemical resistant
  • Made from 0.75 in. (1.9cm) particle board clad internally and externally with a chemical-resistant laminate—no internal metal parts to corrode
  • With double sliding doors
  • Mfr. No. 24120: Ideal for easy access as a benchtop cabinet; holds up to six 2.5L bottles and has nonlocking sliding doors
  • Mfr. No. 24140: High-density polyethylene top with slightly raised, curved lip that contains spills, makes cleanup easy
  • Mfr. No. 24150: Suitable for large storage jobs and floor placement
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 17.11 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.4 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 17,11 x 40,48 x 54,51 tommer
Dør stil Manual-close
Højde (engelsk) Interiør 54.51 in.
Højde (metrisk) Udvendig 152.4 cm
Højde (metrisk) interiør 138.5 cm
Inkluderer Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security
Bæreevne 49 x 2,5 l flasker
Antal døre 2
Antal hylder 2
Vægt (engelsk) 320 lb.
Vægt (metrisk) 145 kg
Bredde (engelsk) Interiør 40.48 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 106.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 102.8 cm
Farve Royal Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 17.8 in.
Højde (engelsk) Udvendig 60 in.
Materiale Wood
Produkttype Corrosives and Acids Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 42 in.