Få mere at vide
Justrite™ Trælaminat Ætsende sikkerhedsskab
Artikelnummer. 11924957
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tommer
20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bæreevne:
36 x 2,5 L flasker
49 x 2,5 l flasker
6 x 2,5 L flasker
Antal hylder:
1
2
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Bæreevne Antal hylder Pakningsstørrelse
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm) 36 x 2,5 L flasker 1 Hver
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm) 6 x 2,5 L flasker Ingen Hver
11934957 17,11 x 40,48 x 54,51 tommer 49 x 2,5 l flasker 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924957 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16102.80 DKK
    13972.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 2130.10 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-05-2027
Indeholder
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Sikker opbevaring af salpetersyre, dichlorsyre, phenoler og andre stærkt ætsende syrer er vigtigt for arbejdere. Justrite Trælaminat sikkerhedsskabe gør det muligt at placere ætsende stoffer ude af skade.
  • Holdbar og meget kemikaliebestandig
  • Lavet af 0,75 in. (1,9 cm) spånplade beklædt indvendigt og udvendigt med et kemikaliebestandigt laminat, —ingen indvendige metaldele, der korroderer
  • Med dobbelte skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24120 : Ideel til nem adgang som bordskab; kan rumme op til seks 2,5L flasker og har ikke-låselige skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24140 : Højdensitets polyethylen top med let hævet, buet læbe, der indeholder spild, gør rengøring nem
  • Mfr. Ingen. 24150 : Velegnet til store opbevaringsopgaver og gulvplacering
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 20,85 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 55.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 53 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Dør stil Manuel-luk
Højde (engelsk) Interiør 29,49 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 90.8 cm
Højde (metrisk) interiør 74.9 cm
Inkluderer Justerbare benniveauer, Haz-Alert™ reflekterende etiketter og dobbelt nøglesæt for sikkerhed og tryghed
Bæreevne 36 x 2,5 L flasker
Antal døre 2
Antal hylder 1
Vægt (engelsk) 233 lb.
Vægt (metrisk) 106 kg
Bredde (engelsk) Interiør 34,4 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 91.44 cm
Bredde (metrisk) interiør 87.6 cm
Farve Kongeblå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 35,75 tommer.
Materiale Træ
Produkttype Opbevaringsskab til ætsende og syrer
Bredde (engelsk) Udvendig 36 tommer.