Få mere at vide
Justrite™ Trælaminat Ætsende sikkerhedsskab
Artikelnummer. 11914957
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tommer
20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bæreevne:
36 x 2,5 L flasker
49 x 2,5 l flasker
6 x 2,5 L flasker
Antal hylder:
1
2
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Bæreevne Antal hylder unitSize
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm) 6 x 2,5 L flasker Ingen Hver
11934957 17,11 x 40,48 x 54,51 tommer 49 x 2,5 l flasker 2 Hver
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 tommer. (53 x 87,6 x 74,9 cm) 36 x 2,5 L flasker 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914957 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7339.50 DKK
    7096.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 242.94 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Sikker opbevaring af salpetersyre, dichlorsyre, phenoler og andre stærkt ætsende syrer er vigtigt for arbejdere. Justrite Trælaminat sikkerhedsskabe gør det muligt at placere ætsende stoffer ude af skade.
  • Holdbar og meget kemikaliebestandig
  • Lavet af 0,75 in. (1,9 cm) spånplade beklædt indvendigt og udvendigt med et kemikaliebestandigt laminat, —ingen indvendige metaldele, der korroderer
  • Med dobbelte skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24120 : Ideel til nem adgang som bordskab; kan rumme op til seks 2,5L flasker og har ikke-låselige skydedøre
  • Mfr. Ingen. 24140 : Højdensitets polyethylen top med let hævet, buet læbe, der indeholder spild, gør rengøring nem
  • Mfr. Ingen. 24150 : Velegnet til store opbevaringsopgaver og gulvplacering
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 15,28 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 40.6 cm
Dybde (metrisk) interiør 38.8 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 15,28 x 22,48 x 19,44 tommer. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
Dør stil Manuel-luk
Højde (engelsk) Interiør 19,44 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 47 cm
Højde (metrisk) interiør 49.4 cm
Inkluderer Justerbare benniveauer, Haz-Alert™ reflekterende etiketter og dobbelt nøglesæt for sikkerhed og tryghed
Bæreevne 6 x 2,5 L flasker
Antal døre 2
Antal hylder Ingen
Vægt (engelsk) 51 lb.
Vægt (metrisk) 23 kg
Bredde (engelsk) Interiør 22,48 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 61 cm
Bredde (metrisk) interiør 57.1 cm
Farve Kongeblå
Dybde (engelsk) Eksteriør 16 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 18,5 tommer
Materiale Træ
Produkttype Opbevaringsskab til ætsende og syrer
Bredde (engelsk) Udvendig 24 tommer
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.