Få mere at vide
Justrite™ Vandhane i messing
Artikelnummer. 10478022
Skift visning
Materiale:
Messing
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10478022 Messing Hver
1 options
Artikelnummer. 10478022 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.80 DKK
    456.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 253.59 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Selvlukkende sikkerhedshaner forhindrer tilbageslag af ild i tromlen
  • Har polytetrafluorethylen (PTFE) tætning
  • Justerbare modeller skrues fast i tromlen
  • Vandhaneforlænger giver ekstra dispenseringsnøjagtighed og forhindrer spild
Certificeringer
FM Globalt testet og godkendt
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM
Produkttype Messing Control Flow Lab sikkerhedshane
Lukketype Selvluk
Materiale Messing
Indløbsforbindelse NPTF (engelsk) 0,75 tommer
Indløbsforbindelse NPTF (metrisk) 1.90 cm