Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip EX Bordplade ætsende/syrestål sikkerhedsskab
Artikelnummer. 11955416
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
11955416 Manuel-luk Hver
1 options
Disse skabe anbefales ikke til opbevaring af phenol, salpetersyre eller svovlsyre.
Artikelnummer. 11955416 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 8904021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6709.50 DKK
    5361.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 1347.94 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Disse skabe anbefales ikke til opbevaring af phenol, salpetersyre eller svovlsyre.
Justrite Sure-Grip EX Bordpladeætsende/syrestål sikkerhedsskabs mindre størrelse passer næsten overalt for at opfylde dine opbevaringsbehov.
Justrite Sure-Grip EX Bordpladeætsende/syrestål sikkerhedsskabs mindre størrelse passer næsten overalt for at opfylde dine opbevaringsbehov.
  • Flammebelagt termoplastisk liner
  • 100 % sømløs foring på alle indvendige vægge, loft, sump, indvendige døre og hylder
  • Sømfri overflade
  • Ikke-porøs overflade modstår pletter og renser let op
  • Dual-benefits/Multi-use - komplet beskyttelse mod skrappe syrer og ætsende kemikalier
  • Blå
  • Har dobbeltvægget, 18-gauge (1 mm) svejset stålkonstruktion, 2 tommer. (51 mm) væsketæt inddæmningssump, dobbelte ventilationskanaler
  • Justerbare hylder, trepunkts rustfrit stål kugle selvlåsende låger med ULoc™ hængelåsbart håndtag og Haz-Alert™ reflekterende advarselsmærkater
  • ChemCor™ liner interiør
Overholdelse
Overholdelse: Bevarer FM Godkendelse& Overholder OSHA-reglerne og International Fire Code of NFPA 1 Ensartet brandkode. Kun NFPA/OSHA for 19159712/19413871.
Tekniske data
Certificeringer/compliance NFPA, OSHA
Dybde (engelsk) Interiør 17 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 43.2 cm
Oversigt 18-gauge dobbeltvægget stål
Dør stil Manuel-luk
Til brug med (applikation) Brandfarlige stoffer
Højde (metrisk) Udvendig 55.9 cm
Inkluderer Dobbeltvæg, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelser, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder, polyethylenbakker, separat polyethylenforing
Bæreevne 4 gal. (15 L)
Antal døre 1
Antal hylder 1
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 63 lb.
Vægt (metrisk) 29 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 43.2 cm
Farve Blå
Dybde (engelsk) Eksteriør 17 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 22 tommer
Materiale Stål
Produkttype Sure-Grip™ EX Bordplade sikkerhedsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 17 tommer