Få mere at vide
Justrite™ Polyethylene Acid Storage Cabinets
Artikelnummer. 11965384
Skift visning
Bæreevne:
30 l (7,92 gal.)
To 4 l (1 gal.) flasker
Mål (D x B x H) Indvendig:
13,25 x 11,25 x 15 tommer
16 x 12,5 x 28 tommer
Produkttype:
Bordpladeopbevaringsskab
Opbevaringsskab under bordpladen
Antal døre:
1
2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Mål (D x B x H) Indvendig Produkttype Antal døre unitSize
11965384 To 4 l (1 gal.) flasker 13,25 x 11,25 x 15 tommer Bordpladeopbevaringsskab 1 Hver
12387492 30 l (7,92 gal.) 16 x 12,5 x 28 tommer Opbevaringsskab under bordpladen 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965384 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Justrite Polyethylene Acid Storage Cabinet provides maximum protection against harsh environments and corrosives, keeping your workers better protected.
For highly corrosive acids, the cabinet is clearly labeled with ACID and accepts a padlock (not included) for added security.
Countertop model
  • Door can be hinged from either side for best countertop space utilization
  • Polyethylene spill tray inside contains leaks and removes for easy cleaning
  • A separate polyethylene tray stores under cabinet and can be used as a work tray
Undercounter model
  • Each segregated compartment has an adjustable shelf and storage in both doors for small containers
  • Two removable sumps slide out for easy cleaning of incidental spills
  • Two vent holes (with removable caps) on backside accommodate pressurized vapor removal systems
  • Includes hardware to secure cabinet to wall
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 13.25 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 41.3 cm
Dybde (metrisk) interiør 33.7 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 13,25 x 11,25 x 15 tommer
Dør stil Manual-close
Højde (engelsk) Interiør 15 in.
Højde (metrisk) Udvendig 49.53 cm
Højde (metrisk) interiør 38 cm
Inkluderer Removable Polyethylene tray, handy work tray stored under cabinet
Bæreevne To 4 l (1 gal.) flasker
Antal døre 1
Vægt (engelsk) 30 lb.
Vægt (metrisk) 14 kg
Bredde (engelsk) Interiør 11.25 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 36.19 cm
Bredde (metrisk) interiør 28.6 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 16.25 in.
Højde (engelsk) Udvendig 19.5 in.
Materiale Polyethylene
Produkttype Bordpladeopbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 14.25 in.