Få mere at vide
Justrite™ Antistatic Wires with End Connectors
Artikelnummer. p-4910233
Inkluderer:
Endeforbindelser
Isoleret ledning, C-klemme, krokodillenæb
Materiale:
Kobber, Polyurethan, Polyurethane
Zink, Stål
Zink, stål, Steel
Længde (metrisk):
91,44 cm
304,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11954957
Brand: Justrite™ 08496
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå antændelse af gnister fra bevægelse af brændbare væsker
Vælg mellem fleksibel eller isoleret ledning.
  • Fleksibel ledning konstrueret af flerstrenget flykabel indkapslet i zinkbelagt stål
  • Isoleret ledning konstrueret af flerstrenget kobbertråd med sort polyurethan elektricitetsbestandig belægning
  • Standard jordledningslængder er 3 og 10 fod. (1 og 3m); når længere længder er nødvendige, skal du bruge flere ledninger med 0,25 tommer terminalender (kat. nr. 17-985-90G eller 17-985-90J) boltet sammen
Overholdelse
Overhold OSHA-standarder og lokale sikkerhedsforskrifter, der kræver jordede beholdere under overførsel af væsker og tromler forbundet til jord.
†Oprullet.
Tekniske data
Produkttype Wire
Materiale Zink, Stål
Inkluderer Endeforbindelser
Længde (engelsk) 120 tommer.
Længde (metrisk) 304,8 cm