Få mere at vide
Justrite™ Antistatiske ledninger med endestik
Artikelnummer. 11954957
Skift visning
Inkluderer:
Endeforbindelser
Endestik
Isoleret ledning, C-klemme, alligatorklips
Materiale:
Kobber, Polyurethan
Zink, Stål
Zink, Stål
Længde (metrisk):
91,44 cm
304,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Materiale Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11954957 Endeforbindelser Zink, Stål 304,8 cm Hver
12903455 Endestik Kobber, Polyurethan 304,8 cm Hver
11978039 Isoleret ledning, C-klemme, alligatorklips Zink, Stål 91,44 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954957 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.55 DKK
    430.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.95 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Undgå antændelse af gnister fra bevægelse af brændbare væsker
Vælg mellem fleksibel eller isoleret ledning.
  • Fleksibel ledning konstrueret af flerstrenget flykabel indkapslet i zinkbelagt stål
  • Isoleret ledning konstrueret af flerstrenget kobbertråd med sort polyurethan elektricitetsbestandig belægning
  • Standard jordledningslængder er 3 og 10 fod. (1 og 3m); når længere længder er nødvendige, skal du bruge flere ledninger med 0,25 tommer terminalender (kat. nr. 17-985-90G eller 17-985-90J) boltet sammen
Overholdelse
Overhold OSHA-standarder og lokale sikkerhedsforskrifter, der kræver jordede beholdere under overførsel af væsker og tromler forbundet til jord.
†Oprullet.
Tekniske data
Produkttype Wire
Materiale Zink, Stål
Inkluderer Endeforbindelser
Længde (engelsk) 120 tommer.
Længde (metrisk) 304,8 cm