Få mere at vide
Justrite™ Antistatiske dobbelte håndklemmer med endeforbindelser
Artikelnummer. 12736065
Skift visning
Længde (engelsk):
36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12736065 36 tommer. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12736065 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    891.45 DKK
    712.41 DKK / Pakke med 2
    Spare 179.04 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Undgå antændelse af gnister fra bevægelse af brændbare væsker
Vælg mellem fleksibel eller isoleret ledning.
  • Fleksibel ledning konstrueret af flerstrenget flykabel indkapslet i zinkbelagt stål
  • Isoleret ledning konstrueret af flerstrenget kobbertråd med sort polyurethan elektricitetsbestandig belægning
  • Standard jordledningslængder er 3 og 10 fod. (1 og 3m); når længere længder er nødvendige, skal du bruge flere ledninger med 0,25 tommer terminalender (kat. nr. 17-985-90G eller 17-985-90J) boltet sammen
Overholdelse
Overhold OSHA-standarder og lokale sikkerhedsforskrifter, der kræver jordede beholdere under overførsel af væsker og tromler forbundet til jord.
†Oprullet.
Tekniske data
Produkttype Dobbelte håndklemmer
Materiale Zink, Stål
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.44 cm