Få mere at vide
Berthold Technologies Junior LB9509 PorTable Luminometer
Artikelnummer. 31777296 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Model-:
Høj følsomhed
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31777296 Standard
31777293 Høj følsomhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777296 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 3252610
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Lille bærbar rørluminometer til almindelige anvendelser med gløde-type bioluminescerende og kemiluminescerende reagenser.
  • Fremragende ydeevne, lille størrelse, lav vægt (2 kg) og batteridrevet tilstand – ideel, når mobilitet tæller (i laboratoriet, på stedet eller udendørs)
  • Fotomultiplikatorrør i enkeltfoton-tælletilstand
  • Højfølsomhedsmodel: <50 amol ATP/rør med et dynamisk område >på 6 størrelsesordener
  • Spektral luminescens: 380 - 630 nm
  • Kompatibel med luminescensrør (12 x 47 mm, 12 x 55 mm, 12 x 75 mm), mikrocentrifugerør (1, 1,5 og 2 ml) og hættehætteglas, 4 ml (14 x 54 mm)
  • Udstyret med genopladelige batterier til mange timers uafhængig drift; kan tilsluttes en netforsyning til automatisk opladning
Tekniske data
Type Luminometer
Display Type Matrix
Detektor Fotomultiplikatorrør i enkeltfoton-tælletilstand
Detektionsmetode Luminescens
Detektionsgrænser <1 fmol ATP
Farve Lysegrå
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Spænding 110/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) Rør
Højde (metrisk) 170 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Dybde (metrisk) 280 mm
Vægt (metrisk) 2 kg
Inkluderer Luminometer, strømkabel, brugermanualer, standardtilbehør
Opbevaringskrav 0 °C til 40 °C
Certificeringer/compliance CE
Model- Standard