Få mere at vide
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate til Multiplex qPCR, 96-brønd
Artikelnummer. 15880843 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15880843 1 plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15880843 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A24737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1502.00 DKK
    991.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 510.68 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Plade bruges til JUN™ farvespektral kalibrering af din 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex og QuantStudio™ 12K Flex RT-PCR-systemer med en 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Kalibreret farvestof JUN™ , JUN™
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering
PCR metode qPCR