Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hop ind™ T-REx™ HEK 293 sæt
Beskrivelse
The Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ HEK293 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the HEK293 cell line, allows for the use of isogenic pools for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit tillader målrettet integration af genetisk materiale i et specifikt præ-konstrueret R4-sted i Jump-In™ HEK293-cellelinje, for at skabe en inducerbar isogen stabil cellelinje med mindre indsats og på kortere tid end traditionelle celleteknologiske metoder. Disse celler udtrykker stabilt tetracyclin-repressorproteinet, hvilket muliggør inducerbar ekspression af dit retargeterede gen af interesse ved tilsætning af doxycyclin.
Den høje retargeting-effektivitet, muliggjort af R4-stederne i HEK293-cellelinjen, giver mulighed for brug af isogene pools til yderligere eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt giver den høje retargeting-effektivitet mulighed for let udvælgelse af en positiv stabil klon, der udtrykker dit gen af interesse.
De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit giver brugerne mulighed for at:
- Hurtigt og effektivt udvikle stabilt konstruerede isogene cellepuljer på cirka halvdelen af tiden sammenlignet med traditionelle celleteknologiske metoder
- Inducerbart udtryk dit gen af interesse ved hjælp af doxycyclin
- Udnyt isogen ekspression fra et defineret genomisk locus som den ideelle løsning til sammenlignende analyse af genfamilier, isoformer eller ortologer
- Generer flere cellelinjer parallelt ved hjælp af det forenklede arbejdsflow
- Få nem adgang til teknologien uden komplicerede licenser eller begrænsninger at fortolke
Spar tid med hurtig og effektiv generering af konstruerede cellelinjer
Med Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit du kan generere funktionelle cellepuljer på så lidt som 2 uger uden besværlig klonisolering og analyse, og den strømlinede protokol gør det nemmere at generere flere cellelinjer på samme tid. Selv generering af klonale cellelinjer kan udføres med reduceret tid og indsats på grund af den høje procentdel af positive kloner. Hertil kommer Jump-In™ teknologi giver dig frihed til at generere et ubegrænset antal cellelinjer uden restriktive licenskrav.
Udvid dine eksperimentelle muligheder
- De Jump-In™ T-REx™ HEK293-sættet giver mulighed for inducerbar ekspression af dit giftige eller ustabile gen af interesse og er den ideelle løsning til mål og analyser, hvor transiente ingeniørteknologier er problematiske. Sættet giver også en bekvem måde at skabe målpaneler af genfamilier, isoformer eller ortologer. Gener, der koder for store proteiner eller multi-unit proteiner er ikke et problem, da Gateway™ destinationsvektorer accepterer store inserts.
Sættet indeholder:
- Jump-In™ T-REx™ HEK293-celler, 2 x 1 ml hætteglas
- pJTI™ R4 Dest CMV-TO pA vektor, 100μ —g A Gateway™ Destinationsvektor, der driver inducerbar ekspression af dit gen af interesse under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
- pJTI™ R4 Int vektor, 100μ —g Udtrykker R4-integrasen for at lette retargeting af dit gen af interesse til R4-stedet.
Sælges separat:
- pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA vektor (kat. nr. A15004)— En multi-site kloningsvektor, der driver inducerbar ekspression af dit gen af interesse under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
- pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA vektor (kat. nr. A15005)— En kontrolvektor med inducerbar ekspression af GFP under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Jump In™ T-REx™ HEK 293 Kit, 1 Kit, Transfection Delivery Method, Mammalian Expression, Tetracycline Inducing Agent, 293 (HEK) Cell Line, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin Selection Agent, Used for Protein Expression |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression, analyseudvikling |
| Cellelinje | 293 (HEK) |
| Inkluderer | Jump-In™ T-REx™ HEK293 cells (2 vials 1mL each), pJTI™ R4 DEST CMV TO pA vector (100μg), pJTI™ R4 Int vector (100μg) |
| Indhold og opbevaring | • Jump-In™ T-REx™ HEK293 celler, 2 x 1 ml hætteglas (opbevares i flydende nitrogen) • pJTI™ R4 DEST CMV TIL pA vektor, 100μ g (opbevares ved -20 °C) • pJTI™ R4 Int vektor, 100μ g (opbevares ved -20 °C) |
| Leveringstype | Transfektion |
| Produkttype | HEK293 sæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Sæt |
| Promotor | CMV/TO |
| Vis mere |