Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hop ind™ T-REx™ CHO-K1 sæt
Beskrivelse
The Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ CHO-K1 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon the addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the CHO-K1 cell line, allows the use of the isogenic pool for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit tillader målrettet integration af genetisk materiale i et specifikt præ-konstrueret R4-sted i Jump-In™ CHO-K1-cellelinje, for at skabe en inducerbar isogen stabil cellelinje med mindre indsats og på kortere tid end traditionelle celleteknologiske metoder. Disse celler udtrykker stabilt tetracyclin-repressorproteinet, hvilket muliggør inducerbar ekspression af dit retargetede gen af interesse ved tilsætning af doxycyclin.
Den høje retargeting-effektivitet, muliggjort af R4-stederne i CHO-K1-cellelinjen, tillader brugen af den isogene pulje til yderligere eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt giver den høje retargeting-effektivitet mulighed for let udvælgelse af en positiv stabil klon, der udtrykker dit gen af interesse.
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit giver brugerne mulighed for at:
- Hurtigt og effektivt udvikle stabilt konstruerede isogene cellepuljer på cirka halvdelen af tiden sammenlignet med traditionelle celleteknologiske metoder
- Inducerbart udtryk dit gen af interesse ved hjælp af doxycyclin
- Udnyt isogen ekspression fra et defineret genomisk locus som den ideelle løsning til sammenlignende analyse af genfamilier, isoformer eller ortologer
- Generer flere cellelinjer parallelt ved hjælp af det forenklede arbejdsflow
- Få nem adgang til teknologien uden komplicerede licenser eller begrænsninger at fortolke
Spar tid med hurtig og effektiv generering af konstruerede cellelinjer
Med Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit du kan generere funktionelle cellepuljer på så lidt som 2 uger uden besværlig klonisolering og analyse, og den strømlinede arbejdsgang gør det lettere at generere flere cellelinjer på samme tid. Selv generering af klonale cellelinjer kan udføres med reduceret tid og indsats på grund af den høje procentdel af positive kloner. Hertil kommer Jump-In™ teknologi giver dig frihed til at generere et ubegrænset antal cellelinjer uden restriktive licenskrav.
Udvid dine eksperimentelle muligheder
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit giver mulighed for inducerbar ekspression af dit giftige eller ustabile gen af interesse og er den ideelle løsning til mål og analyser, hvor transiente ingeniørteknologier er problematiske. Sættet giver også en bekvem måde at skabe målpaneler af genfamilier, isoformer eller ortologer. Gener, der koder for store proteiner eller multi-unit proteiner er ikke et problem, da Gateway™ destinationsvektorer accepterer store inserts.
Sættet indeholder:
- Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-celler, 2 x 1 ml hætteglas
- pJTI™ R4 Dest CMV TO pA Vector, 100μ —g A Gateway™ Destinationsvektor, der driver inducerbar ekspression af dit gen af interesse under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
- pJTI™ R4 Int Vector, 100μ —g Udtrykker R4-integrasen for at lette retargeting af dit gen af interesse til R4-stedet.
Sælges separat:
- pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor (kat.nr. A15004)— En multi-site kloningsvektor, der driver inducerbar ekspression af dit gen af interesse under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
- pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-vektor (kat. nr. A15005)— En kontrolvektor med inducerbar ekspression af GFP under kontrol af den stærke CMV-promotor ved inklusion af Tet-Operon.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Jump In™ T-REx™ CHO-K1 Kit, 1 Kit, Transfection Delivery Method, Mammalian Expression, Tetracycline Inducing Agent, CHO-K1 Cell Line, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin Selection Agent, Used for Protein Expression |
| Til brug med (applikation) | Udvikling af assay |
| Cellelinje | CHO-K1 |
| Inkluderer | Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Cells (2 vials 1ml each), pJTI™ R4 DEST CMV TO pA vector (100μg), pJTI™ R4 Int vector (100μg) |
| Indhold og opbevaring | • Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-celler, 2 x 1 ml hætteglas (opbevares i flydende nitrogen) • pJTI™ R4 DEST CMV TIL pA vektor, 100μ g (opbevares ved -20 °C) • pJTI™ R4 Int vektor, 100μ g (opbevares ved -20 °C) |
| Leveringstype | Transfektion |
| Produkttype | CHO-K1 sæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Sæt |
| Promotor | CMV/TO |
| Vis mere |