Få mere at vide
Thermo Scientific™ Jump-In™ GripTite™ HEK 293 sæt
Beskrivelse
Den høje retargeting-effektivitet, muliggjort af R4-webstederne i GripTite™ HEK293 cellelinje, tillader brugen af den isogene pulje til yderligere eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt giver den høje retargeting-effektivitet mulighed for let udvælgelse af en positiv stabil klon, der udtrykker dit gen af interesse.
De Jump-In™ GripTite™ HEK293 Kit giver dig mulighed for:
• Hurtigt og effektivt udvikle stabilt konstruerede isogene cellepuljer på cirka halvdelen af tiden sammenlignet med traditionelle celleteknologiske metoder
• Udnyt isogen ekspression fra et defineret genomisk locus som den ideelle løsning til sammenlignende analyse af genfamilier, isoformer eller ortologer
• Generer flere cellelinjer parallelt ved hjælp af det forenklede arbejdsflow
• Få nem adgang til teknologien uden komplicerede licenser eller begrænsninger at fortolke
Spar tid med hurtig og effektiv generering af konstruerede cellelinjer
Med Jump-In™ GripTite™ HEK293 Kit du kan generere funktionelle cellepuljer på så lidt som 2 uger uden besværlig klonisolering og analyse, og den strømlinede protokol gør det nemmere at generere flere cellelinjer på samme tid. Selv generering af klonale cellelinjer kan udføres med reduceret tid og indsats på grund af den høje procentdel af positive kloner. Hertil kommer Jump-In™ teknologi giver dig frihed til at generere et ubegrænset antal cellelinjer uden restriktive licenskrav.
Udvid dine eksperimentelle
muligheder Jump-In™GripTite™ HEK293 Kit er den ideelle løsning til celler og assays, hvor transiente ingeniørteknologier er problematiske, såvel som til svære at 'konstruere' cellelinjer. Sættet giver også en bekvem måde at skabe målpaneler af genfamilier, isoformer eller ortologer. Gener, der koder for store proteiner eller multi-unit proteiner er ikke et problem, da Gateway™ destinationsvektorer accepterer store inserts.
Sættet indeholder:
• pJTI™ R4 Dest CMV pA vektor (100μ g)
• pJTI™ R4 Int vektor (100μ g)
• Jump-In™GripTite™ HEK293-celler (2 hætteglas @ 1 ml hver)
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Jump-In™ GripTite™ Hek293 |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: Jump-In™ GripTite™ HEK293 celler pJTI™ R4 Int (integrase vektor) pJTI™ R4 DEST CMV pA (destinationsvektor) Efter modtagelse skal du straks opbevare cellerne i flydende nitrogen og vektorerne ved -20 °C. Celler opbevaret ved -80 °C kan hurtigt miste levedygtighed. |
| Leveringstype | Transfektion |
| Format | Sæt |
| Promotor | CMV |
| Udtrykssystem | Pattedyr |
| Til brug med (applikation) | Proteinekspression, analyseudvikling |
| Nøglefunktioner | Stabil cellelinjeudvikling, målrettet integration |
| Produktlinje | Jump-In |
| Produkttype | HEK293 sæt |
| Vis mere |