Få mere at vide
Invitrogen™ Jump-In™ CHO-K1 sæt
Artikelnummer. 11632089
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11632089 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11632089 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A14148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Jump-In™ CHO-K1 sæt
De Jump-In™ CHO-K1 Kit tillader målrettet integration af genetisk materiale i et specifikt præ-konstrueret R4-sted i Jump-In™ CHO-K1-cellelinje, for at skabe en isogen stabil cellelinje med mindre indsats og på kortere tid end traditionelle celleteknologiske metoder.
Den høje retargeting-effektivitet, muliggjort af R4-stederne i CHO-K1-cellelinjen, tillader brugen af den isogene pulje til yderligere eksperimenter uden behov for klonal selektion. Alternativt giver den høje retargeting-effektivitet mulighed for let udvælgelse af en positiv stabil klon, der udtrykker dit gen af interesse.
De Jump-In™ CHO-K1 Kit giver dig mulighed for:
  • Hurtigt og effektivt udvikle stabilt konstruerede isogene cellepuljer på cirka halvdelen af tiden sammenlignet med traditionelle celleteknologiske metoder
  • Udnyt isogen ekspression fra et defineret genomisk locus som den ideelle løsning til sammenlignende analyse af genfamilier, isoformer eller ortologer
  • Generer flere cellelinjer parallelt ved hjælp af det forenklede arbejdsflow
  • Få nem adgang til teknologien uden komplicerede licenser eller begrænsninger
    for at fortolke Spar tid med hurtig og effektiv generering af konstruerede cellelinjer
    Med Jump-In™ CHO-K1 Kit du kan generere funktionelle cellepuljer på så lidt som 2 uger uden besværlig klonisolering og analyse, og den strømlinede protokol gør det nemmere at generere flere cellelinjer på samme tid. Selv generering af klonale cellelinjer kan udføres med reduceret tid og indsats på grund af den høje procentdel af positive kloner. Hertil kommer Jump-In™ teknologi giver dig frihed til at generere et ubegrænset antal cellelinjer uden restriktive licenskrav.
    Udvid dine eksperimentelle muligheder
    Jump-In™ CHO-K1 Kit er den ideelle løsning til celler og assays, hvor transiente ingeniørteknologier er problematiske, såvel som for vanskelige at Kittet giver også en bekvem måde at skabe målpaneler af genfamilier, isoformer eller ortologer. Gener, der koder for store proteiner eller multi-unit proteiner er ikke et problem, da Gateway™ destinationsvektorer accepterer store inserts.
    Sættet indeholder:
  • pJTI™ R4 Dest CMV pA vektor (100 μg)
  • pJTI™ R4 Int vektor (100 μg)
  • Jump-In™ CHO-K1-celler (2 hætteglas @ 1 ml hver)
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produktlinje Jump-In
    Indhold og opbevaring Sættet indeholder:
    Jump-In™ CHO-K1-celler
    pJTI™ R4 Int (integrase vektor)
    pJTI™ R4 DEST CMV pA (destinationsvektor)
    Efter modtagelse skal du straks opbevare cellerne i flydende nitrogen og vektorerne ved -20° C. Celler opbevaret ved -80 °C kan hurtigt miste levedygtighed.
    Produkttype CHO-K1 sæt
    Mængde 1 sæt
    Cellelinje Jump-In™ CHO-K1
    Format Sæt
    Udtrykssystem Pattedyr
    Nøglefunktioner Stabil cellelinjeudvikling, målrettet integration
    Promotor CMV
    Udvælgelsesagent (eukaryot) Hygromycin
    Systemtype Jump-In™