Få mere at vide
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal enheds startsæt
Type:
10 kDa startsæt
100 kDa startsæt
3 kDa startsæt
30 kDa startsæt
300 kDa startsæt
Generisk startsæt
Beskrivelse
- Koncentrerer typisk 60 mL prøvevolumener til 5 mL på 30 minutter
- Giver typisk høje restitutioner> 90 %
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Oversigt | EFA: 15,2 cm 2 |
| Materiale (membran) | PES |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 4/Pk. |
| Type | 300 kDa startsæt |
| Volumen (metrisk) | 20 til 60 ml (prøve) |