Få mere at vide
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal enheds startsæt
Artikelnummer. 17124721
Skift visning
Type:
10 kDa startsæt
100 kDa startsæt
3 kDa startsæt
30 kDa startsæt
300 kDa startsæt
Generisk startsæt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17124721 Generisk startsæt
17144721 3 kDa startsæt
17164721 10 kDa startsæt
17174721 30 kDa startsæt
17184721 100 kDa startsæt
17194721 300 kDa startsæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17124721 Leverandør Cytiva Leverandørnr. FD000K65
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit erstatter dialyse, kemisk udfældning og lyofilisering.
  • Koncentrerer typisk 60 mL prøvevolumener til 5 mL på 30 minutter
  • Giver typisk høje restitutioner> 90 %
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EFA: 15,2 cm 2
Sterilitet Ikke steril
Mængde 4/Pk.
Type Generisk startsæt
Volumen (metrisk) 20 til 60 ml (prøve)